Merck
1392454
USP
メロペネム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
メロペネム三水和物, (1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(ジメチルアミノカルボニル)ピロリジン-3-イルチオ]-6-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチルカルバペン-2-エン-3-カルボン酸三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
300 MG
¥67,500
¥67,500
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
300 MG
¥67,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25N3O5S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
437.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥67,500
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
meropenem
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI Key
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
メロペネム USP 参照標準は、USP 公定書で指定されている特定の品質テストおよびアッセイで使用することを目的としています。また、メロペネム注射剤などの USP モノグラフでの使用にも使用されます
生物化学的/生理学的作用
メロペネム三水和物は、グラム陽性とグラム陰性いずれの細菌にも活性な超広スペクトルのβ-ラクタム抗生物質です。
メロペネム三水和物は、超広スペクトルのβ-ラクタム抗生物質です。
アナリシスノート
これらの製品は、試験およびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1392454-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ivan Barišić et al.
Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases, 27, 408-417 (2014-08-28)
The detailed analysis of antibiotic resistance mechanisms is essential for understanding the underlying evolutionary processes, the implementation of appropriate intervention strategies and to guarantee efficient treatment options. In the present study, 110 β-lactam-resistant, clinical isolates of Enterobacteriaceae sampled in 2011
A A Witney et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 20(10), O609-O618 (2014-01-16)
A series of extensively drug-resistant isolates of Pseudomonas aeruginosa from two outbreaks in UK hospitals were characterized by whole genome sequencing (WGS). Although these isolates were resistant to antibiotics other than colistin, we confirmed that they are still sensitive to
Nicolò Girometti et al.
Medicine, 93(17), 298-309 (2014-11-15)
Multidrug resistance associated with extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) and Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) among K. pneumoniae is endemic in southern Europe. We retrospectively analyzed the impact of resistance on the appropriateness of empirical therapy and treatment outcomes of K. pneumoniae bloodstream
Masaki Endo et al.
Plant & cell physiology, 56(1), 41-47 (2014-11-14)
The clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR)-associated endonuclease 9 (CRISPR/Cas9) system has been demonstrated to be a robust genome engineering tool in a variety of organisms including plants. However, it has been shown that the CRISPR/Cas9 system cleaves genomic
Patrick N A Harris et al.
Trials, 16, 24-24 (2015-01-28)
Gram-negative bacteria such as Escherichia coli or Klebsiella spp. frequently cause bloodstream infections. There has been a worldwide increase in resistance in these species to antibiotics such as third generation cephalosporins, largely driven by the acquisition of extended-spectrum beta-lactamase or