Merck
Y0001190
システム適合性用天然ガランタミン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ガランタミン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO3 · HBr
CAS番号:
分子量:
368.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
galantamine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]1(O2)C[C@@H](O)C=C[C@@]13C4=C2C(OC)=CC=C4CN(C)CC3.Br
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
InChI Key
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Galantamine natural for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ashfaq Ahmad et al.
Drug design, development and therapy, 14, 2165-2178 (2020-07-02)
The current study was designed to synthesize derivatives of succinimide and compare their biological potency in anticholinesterase, alpha-glucosidase inhibition, and antioxidant assays. In this research, two succinimide derivatives including (S)-1-(2,5-dioxo-1-phenylpyrrolidin-3-yl) cyclohexanecarbaldehyde (Compound 1) and (R)-2-((S)-2,5-dioxo-1-phenylpyrrolidin-3-yl)-2-phenylpropanal (Compound 2) were synthesized using