Merck
Y0001279
Galantamine hydrobromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ガランタミン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO3 · HBr
CAS番号:
分子量:
368.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
galantamine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]1(O2)C[C@@H](O)C=C[C@@]13C4=C2C(OC)=CC=C4CN(C)CC3.Br
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
InChI Key
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Galantamine hydrobromide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Katiucia Marques Capiotti et al.
Behavioural brain research, 274, 319-325 (2014-08-27)
Diabetes mellitus, which causes hyperglycemia, affects the central nervous system and can impairs cognitive functions, such as memory. The aim of this study was to investigate the effects of hyperglycemia on memory as well as on the activity of acethylcholinesterase.
Marie Vandeput et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 102, 267-275 (2014-12-03)
A commercially available thin-layer flow-through amperometric detector, with the sensing block customized in an original design, was applied to the screening of drug compounds known as acetylcholinesterase (AChE) inhibitors. AChE from electric eel was covalently immobilized onto a cysteamine modified
Anne-Charlotte Dubbelman et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 122-133 (2014-12-02)
The present study investigated the practical use of modern ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) separation techniques for drug metabolite profiling, aiming to develop a widely applicable, high-throughput, easy-to-use chromatographic method, with a high chromatographic resolution to accommodate simultaneous qualitative and