Merck
Y0000620
ドデシル硫酸ナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
SDS, ドデシル硫酸 ナトリウム塩, ドデシル硫酸ナトリウム, ラウリル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
40 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
40 MG
¥25,400
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium lauryl sulfate
メーカー/製品名
EDQM
mp
204-207 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
陰イオン界面活性剤
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
Y0000620-1EA:
Y0000620:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A M Maillard et al.
Molecular psychiatry, 20(1), 140-147 (2014-11-26)
Anatomical structures and mechanisms linking genes to neuropsychiatric disorders are not deciphered. Reciprocal copy number variants at the 16p11.2 BP4-BP5 locus offer a unique opportunity to study the intermediate phenotypes in carriers at high risk for autism spectrum disorder (ASD)
Shane Stegeman et al.
Cancer discovery, 5(4), 368-379 (2015-02-19)
Prostate cancer is the second most common malignancy among men worldwide. Genome-wide association studies have identified 100 risk variants for prostate cancer, which can explain approximately 33% of the familial risk of the disease. We hypothesized that a comprehensive analysis
Kai Wei Kelvin Lee et al.
The ISME journal, 8(4), 894-907 (2013-10-25)
Most studies of biofilm biology have taken a reductionist approach, where single-species biofilms have been extensively investigated. However, biofilms in nature mostly comprise multiple species, where interspecies interactions can shape the development, structure and function of these communities differently from
Lovisa Lundholm et al.
International journal of radiation biology, 90(8), 718-726 (2014-03-22)
We aimed to analyze the activation status of commonly deregulated receptor tyrosine kinases (RTK) in human non-small cell lung cancer (NSCLC) tumor initiating cells (TIC) previously demonstrated to be refractory to ionizing radiation and chemotherapy. Phosphorylated RTK and important signaling
S Desrivières et al.
Molecular psychiatry, 20(2), 263-274 (2014-02-12)
Despite the recognition that cortical thickness is heritable and correlates with intellectual ability in children and adolescents, the genes contributing to individual differences in these traits remain unknown. We conducted a large-scale association study in 1583 adolescents to identify genes