安全性情報
1.13760
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
LAB
別名:
Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H25NaO4S
CAS番号:
分子量:
288.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-788-1
NACRES:
NA.21
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
Dodecyl sulfate sodium salt, LAB
品質水準
フォーム
powder
有効性
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
204-207 °C
溶解性
>130 g/L
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
490‑560 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (two-phase titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorbance A (220-350 nm; 3 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C