Merck
Y0000582
プレドニソロン21-酢酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,4-プレグナジエン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン21-酢酸, 11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン21-酢酸, 21-アセトキシ-1,4-プレグナジエン-11β,17α-ジオール-3,20-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30O6
CAS番号:
分子量:
402.48
Beilstein:
3111798
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisolone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Prednisolone acetate for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0000582-1EA:
Y0000582:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Salima I Hassanaly et al.
American journal of ophthalmology, 158(2), 270-276 (2014-05-23)
To describe outcomes after Boston Type 1 Keratoprosthesis (KPro) surgery in aniridic eyes. Retrospective, interventional case series. University-based tertiary care institution. Twenty-six aniridic eyes of 19 patients who underwent KPro implantation by a single experienced surgeon (M.H.-D.) between October 27
Marcus Ang et al.
American journal of ophthalmology, 157(6), 1163-1169 (2014-03-04)
To compare 3-year endothelial cell loss and graft survival following Descemet stripping automated endothelial keratoplasty (DSAEK) using the EndoGlide (AngioTech, Reading, Pennsylvania, USA/Network Medical Products, North Yorkshire, UK) donor insertion device compared to donor insertion using the Sheets glide technique.
Oscar A Candia et al.
Experimental eye research, 128, 114-116 (2014-10-12)
We have previously shown that tissue plasminogen activator (tPA) injected in the vitreous of sheep, reduced or prevented the elevation of the intraocular pressure (IOP) normally produced by the instillation of 1% prednisolone. We now report the effect of tPA
Rohit Shetty et al.
Indian journal of ophthalmology, 62(9), 923-926 (2014-11-06)
To study the safety and efficacy of sutureless femtosecond anterior lamellar keratoplasty (FALK) in patients with corneal stromal opacities. Eleven eyes of 11 consecutive patients with corneal stromal opacities involving < 250 μ due to various pathologies were included in
Rohit Shetty et al.
American journal of ophthalmology, 159(3), 419-425 (2014-12-03)
To evaluate the effect of keratoconus cone location on the change in refractive outcomes, corneal aberrations, and biomechanics after combined topography-guided photorefractive keratectomy (PRK) and collagen cross-linking (CXL). Prospective, comparative case series. Topography-guided PRK was performed followed by accelerated CXL