APIファミリー
prednisolone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)C1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(C2)O)CC1)C)O
InChI
1S/C21H29O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
VJZLQIPZNBPASX-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
- Prednisolone Sodium Phosphate Compounded Oral Solution
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1557000-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック