Merck
1556507
USP
プレドニゾロン 21-ヘミスクシナート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,4-プレグナジエン-11β,17,21-トリオール-3,20-ジオン 21-ヘミスクシナート, 11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン 21-ヘミスクシナート, Δ1-ヒドロコルチゾン 21-ヘミスクシナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H32O8
CAS番号:
分子量:
460.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisolone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C25H32O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
InChI Key
APGDTXUMTIZLCJ-CGVGKPPMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Prednisolone hemisuccinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1556507-125MG:
試験成績書(COA)