Merck
Y0001355
システム適合性用プレドニゾロン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
プレドニゾロン, 1,4-プレグナジエン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン, 1-デヒドロコルチゾール, 1-デヒドロヒドロコルチゾン, 11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O5
CAS番号:
分子量:
360.44
Beilstein:
1354103
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisolone
メーカー/製品名
EDQM
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Prednisolone for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
Y0001355-10MG:
Y0001355:
Y0001355-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J A P Spijkers-Hagelstein et al.
Leukemia, 28(4), 761-769 (2013-08-21)
Successful treatment results for MLL-rearranged Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) in infants remain difficult to achieve. Significantly contributing to therapy failure is poor response to glucocorticoids (GCs), like prednisone. Thus, overcoming resistance to these drugs may be a crucial step towards
Arzu Didem Yalcin et al.
Clinical laboratory, 59(5-6), 681-685 (2013-07-20)
Here, we report the first case of patient with intracranial tumors (ICT) who developed a cutaneous adverse drug reaction during lansoprazole and prophylactic anticonvulsant treatment. SCORTEN is a scoring system used to predict mortality in TEN patients. If SCORTEN index
Eng Cern Gan et al.
International forum of allergy & rhinology, 4(11), 877-884 (2014-08-20)
The endoscopically magnified operative field in functional endoscopic sinus surgery (FESS) makes even a small amount of bleeding a potentially significant hindrance. It is thought that irrigation with hot saline during surgery may improve surgical field of view by producing
Philippe Mathurin et al.
JAMA, 310(10), 1033-1041 (2013-09-13)
Prednisolone or pentoxifylline is recommended for severe alcoholic hepatitis, a life-threatening disease. The benefit of their combination is unknown. To determine whether the addition of pentoxifylline to prednisolone is more effective than prednisolone alone. Multicenter, randomized, double-blind clinical trial conducted
Michael J Stewart et al.
Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association, 9(10), 881-890 (2011-06-28)
The incidence of microscopic colitis and its disease burden are increasing, yet there is limited systematic information addressing the use of conventional corticosteroids and budesonide in microscopic colitis. We performed a systematic review and meta-analysis on the short- and long-term