Merck
S6422
Sigma-Aldrich
ピロリン酸ナトリウム 四塩基性 decahydrate
BioXtra, 99.0-103.0%
別名:
ピロリン酸四ナトリウム, 二リン酸ナトリウム 四塩基性, 無機ピロリン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,510
500 G
¥21,600
¥8,510
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,510
500 G
¥21,600
About This Item
化学式:
Na4P2O7 · 10H2O
CAS番号:
分子量:
446.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥8,510
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
99.0-103.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L)
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピロリン酸ナトリウム四塩基十水和物は、封鎖剤、清澄剤、緩衝剤、および硬水軟化剤として機能します[1]。乳化剤、pH緩衝剤、および生地改良剤として使用されます。ピロリン酸ナトリウム四塩基は、プリンの増粘剤や練り歯磨きの歯石制御剤として使用されています。[2]
アプリケーション
ピロリン酸ナトリウム四塩基十水和物は、以下に使用されています:
  • ピロリン酸の加水分解および定量[3]
  • 肝ホモジネート用の抽出バッファーの成分[4]
  • ウェスタンブロッティング用の細胞可溶化バッファーの成分[5]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S6422-100G:4548173963433
S6422-BULK:
S6422-500G:4548173963440
S6422-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Leptin, BMI, and a metabolic gene expression signature associated with clinical outcome to VEGF inhibition in colorectal cancer
Pommier AJC, et al.
Cell Metabolism, 23(1), 77-93 (2016)
Defective lysosomal clearance of autophagosomes and its clinical implications in nonalcoholic steatohepatitis
Wang X, et al.
Faseb Journal, 32(1), 37-51 (2017)
A Consumerys Dictionary of Household, Yard and Office Chemicals: Complete Information About Harmful and Desirable Chemicals Found in Everyday Home Products, Yard Poisons, and Office Polluters (2007)
Why There's Antifreeze in Your Toothpaste: The Chemistry of Household Ingredients (2007)
Hydrolysis of Extracellular Pyrophosphate increases in post-hemodialysis plasma
Azpiazu D, et al.
Scientific reports, 8 (2018)