Merck
1.06591
Supelco
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
tetra-Sodium diphosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate, TSPP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na4O7P2 · 10H2O
CAS番号:
分子量:
446.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-767-1
NACRES:
NA.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-103.0% (acidimetric)
フォーム
solid
不純物
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
988 °C (anhydrous substance)
密度
1.82 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
650 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Replaces: SX0740-1
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 9.5 - 10.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Orthophosphate (PO4): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN21065915000:
1065912500:
IN2R1065919050:
IN21065910500:
1065910000:
1065910500:
1065919050:
試験成績書(COA)