Merck
S2000000
スルファメラジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-N-(4-メチル-2-ピリミジニル)ベンゼンスルホンアミド, N1-(4-メチルピリミジン-2-イル)スルファニルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N4O2S
CAS番号:
分子量:
264.30
Beilstein:
249133
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfamerazine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
InChI Key
QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sulfamerazine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
S2000000-1EA:
S2000000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pól Macfhionnghaile et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(6), 1766-1778 (2014-04-24)
The effects of ball-milling and cryomilling on sulfamerazine forms I and II (SMZ FI, FII) were investigated using X-ray powder diffraction, infrared and near-infrared (NIR) spectroscopy. Cryomilling resulted in a complete amorphization of both polymorphs. Milling at room temperature gave
Zhe Meng et al.
Food chemistry, 174, 597-605 (2014-12-23)
A novel UPLC-MS/MS method for quantification and confirmation of eight fluoroquinolones, five sulphonamides (SAs) and four acetyled metabolites in milk is developed. Their main fragmentation pathways were presented. The limits of quantification were in the range of 0.01-0.29 μg kg(-1)
Hao Lou et al.
Pharmaceutical development and technology, 19(5), 548-555 (2013-06-15)
The purpose of this study is to evaluate the influence of sodium iodide, sodium chloride and sodium sulfate on the formation efficiency of sulfamerazine nanocrystals by wet ball milling. Sulfamerazine was milled using zirconium oxide beads in a solution containing
Joseph M Storey et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 38-47 (2014-10-14)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) screening method is described for the detection and identification of 26 veterinary drugs in fish and other aquaculture products. The analytes include: 13 sulfonamides, trimethoprim, 3 fluoroquinolones, 3 quinolones, 3 triphenylmethane dyes, 2 leuco
Qing Wang et al.
Analytica chimica acta, 854, 191-201 (2014-12-07)
A hydrophilic stationary phase (SP) was prepared through grafting N-methylene phosphonic acid chitosan on magnesia-zirconia particles (P-CTS-MgO-ZrO2) via Lewis acid-base interaction. The resulting material was characterized by thermogravimetric analysis, Fourier transform infrared spectroscopy, scanning electron microscope and nitrogen adsorption analysis.