Merck
S0800
Sigma-Aldrich
スルファメラジン ナトリウム塩
別名:
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥20,900
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥20,900
About This Item
化学式:
C11H11N4O2SNa
CAS番号:
分子量:
286.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
SMILES記法
[Na+].Cc1ccnc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H11N4O2S.Na/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
BSFJGCCAXDCMOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Involved in characterization of chirosan membranes for the transport of drugs
品質
Contains residual methanol
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S0800-1KG:
S0800-100G:
S0800-VAR:
S0800-50G:
S0800-250G:
S0800-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)