スキップする
1491004
USP
オキシテトラサイクリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
オキシテトラサイクリン 二水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥50,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O9 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
496.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
201-212-8
MDL number:
¥50,500
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxytetracycline
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.[H][C@@]12[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O)=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H24N2O9.H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
InChI key
IBZHEBHGZFICKS-IFLJXUKPSA-N
General description
Oxytetracycline is a broad-spectrum tetracycline antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit. It is effective against a range of Gram-positive and Gram-negative organisms. The USP reference standard ensures assay precision and identity confirmation in oxytetracycline drug products.
The USP biologics antibiotics category includes a wide range of antimicrobial agents that are essential in treating bacterial infections. These antibiotics are derived from various natural sources or synthesized to combat specific pathogens effectively. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of antibiotic therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
オキシテトラサイクリン USP 標準品は、USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • オキシテトラサイクリン塩酸塩
  • オキシテトラサイクリン注射剤
  • オキシテトラサイクリン錠
  • 注射用オキシテトラサイクリン
  • オキシテトラサイクリン塩酸塩カプセル
  • オキシテトラサイクリン塩酸塩可溶性粉末
Biochem/physiol Actions
Streptomyces rimosusにより産生される抗生物質です。
作用:アミノアシルtRNAが30Sサブユニットに結合するのを妨げることにより、タンパク質合成(伸長)を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌、グラム陽性菌。
耐性:能動的排出、リボソ-ムの保護、テトラサイクリンの不活性化。
Analysis Note
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
Other Notes
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売が制限されることがあります。
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BP782PHR153751239
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
API family
oxytetracycline
API family
oxytetracycline
API family
oxytetracycline
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under オキシテトラサイクリン
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)