安全性情報
1458009
USP
Neomycin sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Neomycin trisulfate salt, Neomycin B sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥63,560
¥63,560
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥63,560
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H46N6O13 · 3H2SO4
CAS番号:
分子量:
908.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥63,560
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
neomycin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CN)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@@H]2N)N)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)OC4O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O)CN)CO
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
InChI Key
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
詳細
Neomycin Sulfate is the sulfate salt of a kind of neomycin, an antibacterial substance produced by the growth of Streptomyces fradiae Waksman (Fam. Streptomycetaceae), or a mixture of two or more such salts, the main component being neomycin B sulfate. It has a potency equivalent to NLT 600 µg of neomycin/mg, calculated on the dried basis.[1]
Neomycin sulfate USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, has been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Neomycin sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Neomycin Sulfate Tablets
  • Neomycin Sulfate Cream
  • Neomycin Sulfate Ointment
  • Neomycin Sulfate Ophthalmic Ointment
  • Neomycin Sulfate Oral Solution
  • Neomycin Sulfate and Hydrocortisone Cream
注意
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C, and are stable at 37°C for 5 days. A 1 mg/mL neomycin solution in .1 M phosphate buffer, pH 8.0 should be used within 14 days when stored at 0-5°C. Solutions should be protected from light or moisture.
調製ノート
Neomycin sulfate is soluble in H2O at 50 mg/mL, yielding a clear solution.
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
法的情報
本製品はU.S. Pharmacopeial Convention(USP)により製造・供給されており、ご発注ベースでUSPよりお取り寄せとなります。また、その品質はUSPにより証明されています。SDSやその他製品情報に関する資料など、本製品に係る全てのサポート情報はUSPより提供されています。 詳しい情報やサポートは、U.S. Pharmacopeial Conventionのウェブサイトよりご確認ください。(リンク後、検索欄にCAT.NO.を入力し、Productsを選択してから検索ください)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1458009-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Neomycin Sulfate
USPNF 2023 ISSUE 2 - online: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(1) (2023)
Neomycin and Polymyxin B Sulfates Ophthalmic Ointment
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 3114-3114 (2017)
Neomycin and Polymyxin B Sulfates and Hydrocortisone Ophthalmic Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3123-3123 (2013)
Neomycin and Polymyxin B Sulfates and Lidocaine Cream
USP43-NF38 - 3126: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(4) (2013)
Neomycin and Polymyxin B Sulfates and Hydrocortisone Otic Suspension
USP43-NF38 - 3124: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia (2013)