Merck
P55708
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-プレゴン
85%, technical grade
別名:
(+)-プレゴン, (R)-2-イソプロピリデン-5-メチルシクロヘキサノン, (R)-p-メンタ-4(8)-エン-3-オン, p-メンタ-4(8)-エン-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥15,400
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥15,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
2040703
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
蒸気圧
138 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
85%
光学活性
[α]20/D +22°, neat
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI Key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(+)-Pulegone, a monoterpene ketone found in essential oil of pennyroyal,[1] can induce abortion.[2]
アプリケーション
(R)-(+)-Pulegone may be used as a starting material to synthesize:
  • (2S,4R,6R,8S)-2,4,8-trimethyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecane, a spiroketal[3]
  • (R)-(+)-citronellic acid, an intermediate to prepare leucine-d3[4]
  • (+)-fawcettidine, a Lycopodium alkaloid[5]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P55708-VAR:
P55708-10L:
P55708-BULK:
P55708-500ML:
P55708-5ML:
P55708-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
From (R)-(+)-pulegone to (2S,4R,6R,8S)-2,4,8-trimethyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecane-A unique spiroacetal from the insect Kingdom.
Tu YQ, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 6(2), 397-400 (1995)
Metabolism of (R)-(+)-pulegone in F344 rats.
Chen LJ, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 29(12), 1567-1577 (2001)
Total Synthesis of (+)-Fawcettidine.
Kozak JA and Dake GR.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(22), 4221-4223 (2008)
Synthesis of (2S, 4S)-and (2S, 4R)-[5,5,5-2H3] leucine from (R)-pulegone.
Hill RK, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 72(1), 110-113 (1994)
Barbara Kay Clapperton et al.
Pest management science, 68(6), 870-877 (2012-02-18)
Repellents may prevent bird pests from eating crops or protect non-target birds from eating harmful substances. The feeding behaviour of free-ranging house sparrows (Passer domesticus) presented with wheat treated with the secondary repellent anthraquinone (AQ), paired with visual and/or olfactory