PHR1659
5-フルオロシトシン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
4-アミノ-5-フルオロ-2(1H)-ピリミジノン, フルシトシン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. F0175000
traceable to USP 1272000
APIファミリー
flucytosine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI Key
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flucytosine is an antimycotic drug that can be effectively utilized against severe Candida and Cryptococcus infections.[1]
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
適用法令
Jan Code
PHR1659-1G:
PHR1659-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック