スキップする
SML2288
Anidulafungin
≥97% (HPLC), powder, cell wall synthesis inhibitor
別名:
1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N2-[[4′′-(pentyloxy)[1,1′:4′,1′′-terphenyl]-4-yl]carbonyl]-L-ornithine]echinocandin B, LY 303366
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥22,400
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥70,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C58H73N7O17
CAS番号:
分子量:
1140.24
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
¥22,400
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Anidulafungin, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCOC1=CC=C(C2=CC=C(C3=CC=C(C(N[C@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)NC([C@@H]5[C@@H](O)[C@@H](C)CN5C([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H]([C@H](O)[C@@H](O)C6=CC=C(O)C=C6)NC([C@@H]7C[C@@H](O)CN7C([C@H]([C@H](O)C)NC4=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C=C3)C=C2)C=C1
InChI
1S/C58H73N7O17/c1-5-6-7-24-82-40-22-18-35(19-23-40)33-10-8-32(9-11-33)34-12-14-37(15-13-34)51(74)59-41-26-43(70)54(77)63-56(79)47-48(71)29(2)27-65(47)58(81)45(31(4)67)61-55(78)46(50(73)49(72)36-16-20-38(68)21-17-36)62-53(76)42-25-39(69)28-64(42)57(80)44(30(3)66)60-52(41)75/h8-23,29-31,39,41-50,54,66-73,77H,5-7,24-28H2,1-4H3,(H,59,74)(H,60,75)(H,61,78)(H,62,76)(H,63,79)/t29-,30+,31+,39+,41-,42-,43+,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,54+/m0/s1
InChI key
JHVAMHSQVVQIOT-MFAJLEFUSA-N
Application
Anidulafungin has been used as an internal positive inhibitor control in antifungal minimum inhibitory concentration (MIC) assay. It has also been used as an antifungal drug in disk diffusion assay to study drug resistance and tolerance in Candida spp.
Biochem/physiol Actions
Anidulafungin contains an alkoxytriphenyl chain, which may contribute to its anti-fungal activity. Anidulafungin may exhibit therapeutic effect against oesophageal and invasive candidiasis.
Anidulafungin is a semisynthetic echinocandin antifungal. Anidulafungin works by inhibiting the enzyme β(1,3)-D-Glucan synthase and thereby disturbing the integrity of the fungal cell wall. This enzyme does not exist in mammalian systems.
Semisynthetic echinocandin antifungal that inhibits 1,3-β-D-glucan synthase which is required for cell wall synthesis.
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Warning
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
STOT RE 2
標的臓器
Liver
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
SML2288-5MG04061835307203
SML2288-25MG04061835307197
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー