スキップする
SML2268
ミカファンギンナトリウム
≥97% (HPLC), powder, β(1,3)-D-Glucan synthase inhibitor
別名:
1-[(4R,5R)-4,5-ジヒドロキシ-N2-[4-[5-[4-(ペンチルオキシ)フェニル]-3-イソオキサゾリル]ベンゾイル]-L-オルニチン]-4-[(4S)-4-ヒドロキシ-4-[4-ヒドロキシ-3-(スルホオキシ)フェニル]-L-スレオニン]ニューモカンジンA0ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥22,600
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥87,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C56H70N9O23S · Na
CAS番号:
分子量:
1292.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
¥22,600
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ミカファンギンナトリウム, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H](O)NC([C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](C)CN2C([C@H]([C@H](O)CC(N)=O)NC([C@@H](NC([C@]3([H])C[C@@H](O)CN3C([C@H]([C@H](O)C)NC1=O)=O)=O)[C@H](O)[C@H](C4=CC(OS(=O)([O-])=O)=C(O)C=C4)O)=O)=O)=O)C5=CC=C(C6=NOC(C7=CC=C(OCCCCC)C=C7)=C6)C=C5.[Na+
InChI
1S/C56H71N9O23S.Na/c1-4-5-6-16-86-32-9-7-8-29(17-32)39-21-33(63-87-39)27-10-12-28(13-11-27)49(75)58-34-20-38(70)52(78)62-54(80)45-46(72)25(2)23-65(45)56(82)43(37(69)22-41(57)71)60-53(79)44(48(74)47(73)30-14-15-36(68)40(18-30)88-89(83,84)85)61-51(77)35-19-31(67)24-64(35)55(81)42(26(3)66)59-50(34)76;/h7-15,17-18,21,25-26,31,34-35,37-38,42-48,52,66-70,72-74,78H,4-6,16,19-20,22-24H2,1-3H3,(H2,57,71)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,79)(H,61,77)(H,62,80)(H,83,84,85);/q;+1/p-1/t25?,26-,31-,34+,35+,37-,38-,42?,43+,44?,45+,46+,47+,48+,52?;/m1./s1
InChI key
DDVWCESGUGLBJI-OZMKZJPFSA-M
Application
ミカファンギンナトリウムは、多剤耐性C. aurisに対する効果をin vitro最小発育阻止濃度(MIC)アッセイにより試験するための抗真菌薬として使用されています。
Biochem/physiol Actions
ミカファンギンは、侵襲性の食道カンジダ症の一次治療に使用され、さらに成人および子供のカンジダ感染症の予防にも使用されます。
ミカファンギンは半合成Echinocandin系抗真菌薬です。ミカファンギンは細胞壁合成に必要なβ1,3-D-グルカンシンターゼを阻害することにより作用するため、真菌細胞壁の完全性が乱されます。この酵素は哺乳類系には存在しません。
細胞壁合成に必要な1,3-β-D-グルカンシンターゼを阻害する半合成Echinocandin系抗真菌薬です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML2288N2790SML1289
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
color
faintly yellow to dark yellow
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
SML2268-5MG: + SML2268-BULK: + SML2268-25MG: + SML2268-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)