Merck
1272000
USP
5-フルオロシトシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-5-フルオロ-2(1H)-ピリミジノン, フルシトシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥64,470
¥64,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥64,470
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4FN3O
CAS番号:
分子量:
129.09
Beilstein:
127285
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥64,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flucytosine
メーカー/製品名
USP
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI Key
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Flucytosine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Flucytosine Capsules
  • Flucytosine Compounded Oral Suspension
生物化学的/生理学的作用
抗真菌作用をもつヌクレオシドアナログです。5-FCは、シトシンデアミナーゼによる脱アミノ化を経て5-フルオロウラシルとなり、RNAのミスコードを引き起こします。DNAやRNAの合成を阻害し、リボソームタンパク質の合成を妨げます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1272000-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Flucytosine Capsules
United States Pharmacopeia, 46(5) (2022)
Flucytosine
United States Pharmacopeia, 46(5) (2022)
Flucytosine Compounded Oral Suspension
United States Pharmacopeia, 40(5), 1917-1917 (2016)