Merck
PHR1073
Supelco
1-(4-メトキシフェニル)-3-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3-プロパンジオン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
アボベンゾン, ブチルメトキシジベンゾイルメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,000
¥15,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22O3
CAS番号:
分子量:
310.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥15,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1045337
APIファミリー
avobenzone
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
InChI Key
XNEFYCZVKIDDMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アボベンゾンは、日焼け止めローションおよび化粧品に使用される、日焼け止め有効成分です。[1]
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アボベンゾンは、医薬製剤中の分析物を逆相高速液体クロマトグラフィー法で測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。[2]
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証参照物質(CRM)は、ISO/IEC 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造・認証されました。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の見本をご覧になるには、下のスロットにLRAB3693と入力してください。これは単に証明書サンプルであり、お客様が受け取るロットのものではない可能性があります。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
49858-1G-BULK:
PHR1073-1G:
PHR1073-1G-PW:
49858-1G:
PHR1073-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development and validation of a new RP-HPLC method for the simultaneous determination of hydroquinone, kojic acid, octinoxate, avobenzone, BHA and BHT in skin-whitening cream.
Galimany-Rovira F, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 8(5), 1170-1180 (2016)
Daniele Dondi et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 5(9), 835-843 (2006-10-19)
A systematic investigation of two well-known and popular commercial suncreams reveals significant degradation when exposed to simulated UV sunlight at an irradiance corresponding to natural sunlight. We have examined the photochemistry of two widely used sunscreen active agents in pure
Woan-Ruoh Lee et al.
Toxicology letters, 211(2), 150-158 (2012-04-10)
While laser skin resurfacing is expected to result in reduced barrier function and increased risk of drug absorption, the extent of the increment has not yet been systematically investigated. We aimed to establish the skin permeation profiles of tetracycline and
Kerry M Hanson et al.
Journal of cosmetic science, 54(6), 589-598 (2004-01-20)
The ability of sunscreens and antioxidants to deactivate highly destructive reactive oxygen species in human skin has remained inconclusive. Two-photon fluorescence imaging microscopy was used to determine the effect of sunscreen/antioxidant combinations upon UV-induced ROS generation in ex vivo human
Robert M Sayre et al.
Photochemistry and photobiology, 81(2), 452-456 (2004-11-25)
A major concern raised about photostability studies of sunscreen products is that the photodegradation of sunscreens does not readily translate into changes in product performance. This study examines the correlation between photochemical degradation of sunscreen agents and changes in protection
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf