アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.567 (lit.)
n20/D 1.567±0.001
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
InChI Key
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Sunscreen formulations using reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique.
- Marine mammals using ultra high-performance liquid chromatography (UHPLC).
- Solid lipid nanoparticle systems using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
453.2 °F - closed cup
引火点(℃)
234 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
02343-BULK:
02343-1ML:
02343-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック