If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
PHR1121
2-フェノキシエタノール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
エチレングリコールモノフェニルエーテル, フェニルグリコール
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. P0950000
traceable to USP 1526200
APIファミリー
phenoxyethanol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
244-246 °C
mp
11-13 °C
密度
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
品質管理用途の本医薬品二次標準物質は、医薬品研究所および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの作製に代わる、簡便かつ費用対効果の高い代替手段を提供します。
2-フェノキシエタノールは、一般に使用されている高スペクトル抗菌性保存剤であり、0.5–1.0%の濃度範囲で化粧品および局所製剤に使用されています。 ミトコンドリアにおける電子伝達とリン酸化反応とのカップリングを阻害し、ATP合成を攪乱することによって作用します。また、リンゴ酸デヒドロゲナーゼの活性を阻害し、細胞膜のカリウムイオンに対する透過性を高めます。
アプリケーション
- ラットの血漿、尿および7種類の組織サンプルを用いた液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)による、フェノキシエタノールおよびその主要代謝物であるフェノキシ酢酸の測定
- 市販のヒトワクチンから2-フェノキシエタノールを定量する逆相超高速液体クロマトグラフィー(RP-UHPLC)法の開発
- 高速液体クロマトグラフィー-フォトダイオードアレイ-エレクトロスプレーイオン化質量分析(HPLC-PDA-ESI/MS)による、化粧品(CP)に広く使用される17種類の防腐剤のスクリーニング
- 薄層クロマトグラフィー(TLC)による、クリームサンプル中の酢酸ヒドロコルチゾンおよび2-フェノキシエタノールの濃度測定[1]
- プログラム温度蒸発(PTV)インレットと炎イオン化検出器と組み合わせたガスクロマトグラフィー(GC)による、局所製剤中の8種類の揮発性および半揮発性成分の分析
アナリシスノート
脚注
おすすめ製品
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1121-10G-PW:
PHR1121-10G:
PHR1121-1.5G-PW:
PHR1121-1.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf