certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1311408
APIファミリー
homosalate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3
InChI Key
WSSJONWNBBTCMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
339.4 °F - closed cup
引火点(℃)
170.8 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
49413-1G:
PHR1085-10G-PW:
PHR1085-1G-BULK:
49413-1G-BULK:
PHR1085-1G-PW:
PHR1085-10G:
PHR1085-1G:
PHR1085-25G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック