Merck
PHR1080
Supelco
オクチノキサート
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
4-メトキシケイ皮酸 2-エチルヘキシル, 4-メトキシケイ皮酸 2-エチルヘキシルエステル, OMC, メトキシケイ皮酸オクチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26O3
CAS番号:
分子量:
290.40
Beilstein:
5946632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1477900
APIファミリー
octinoxate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChI Key
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
オキチノキサートは、化粧品、日焼け止め、リップクリームなどさまざまな製品の有効成分となる「有機UVフィルター(UVF)」と呼ばれる化合物に分類されます。′
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
オクチノキサートは、医薬製剤中の分析物をクロマトグラフィーおよび分光光度法により測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する全ての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書例を参照するには下のスロットにLRAB3324と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、貴社が受け取るロットに対するものではありません。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
関連製品
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
379.4 °F
引火点(℃)
193 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR1080-25G:
PHR1080-1G-BULK:
PHR1080-1G:
PHR1080-10G:
PHR1080-10G-PW:
PHR1080-1G-PW:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ozonation of the oxybenzone, octinoxate, and octocrylene UV-filters: Reaction kinetics, absorbance characteristics, and transformation products
Hopkins ZR, et al.
Journal of Hazardous Materials, 338, 23-32 (2017)
Current sunscreen issues: 2007 Food and Drug Administration sunscreen labelling recommendations and combination sunscreen/insect repellent products
Hexsel CL, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 59(2), 316-323 (2008)
Endocrine disruptors and asthma-associated chemicals in consumer products
Dodson RE, et al.
Environmental Health Perspectives, 120(7), 935-943 (2012)
Review of environmental effects of oxybenzone and other sunscreen active ingredients
Schneider SL and Lim HW
Journal of the American Academy of Dermatology, 80(1), 266-271 (2019)
Timothy P Murphy et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(10), 999-1009 (2015-03-15)
Treatment for claudication that is due to aortoiliac peripheral artery disease (PAD) often relies on stent revascularization (ST). However, supervised exercise (SE) is known to provide comparable short-term (6-month) improvements in functional status and quality of life. Longer-term outcomes are