Merck
NIST2900
エタノール 溶液
NIST® SRM® 2900, nominal 95.6% by mass
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 10 ML
¥116,000
¥116,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 10 ML
¥116,000
About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥116,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 10 mL
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SRM 2900 comprises five 10 milliliter ampoules, each containing approximately 10 mL of solution at an expected concentration of 95.6% by mass.
SRM 2900_cert
SRM 2900_SDS
アプリケーション
Ethanol-water solution standard reference material (SRM) is primarily intended for calibrating instruments and techniques used in determining ethanol concentrations in water-based media.
特徴および利点
  • Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction value of Ethanol.
  • The certified value is obtained from the gravimetric preparation of the solution and from the analytical results determined using gas chromatography.
  • The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass, expressed as a percent.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling,use, and maintenance instructions.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2900:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)