表示を変更する
5 X 1.2 ML
¥129,000
About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 1.2 mL
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a solution of ethanol in water at a nominal mass fraction of 0.04 % and is intended primarily for use in the calibration of instruments and techniques used for the determination of ethanol. A unit of SRM 2892 consists of five 2 mL ampoules, each containing approximately 1.2 mL of solution.For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2892_cert
SRM 2892_SDS
SRM 2892_cert
SRM 2892_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
NIST2892:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ