Merck
48075
Supelco
エタノール 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セルロース質バイオマス由来のエタノールは、大規模輸送用燃料としての用途が見つかりました。 圧縮着火エンジンにおいて、ディーゼルの代わりに機能できます。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48075:4548173158372
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
エタノール gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
エタノール
エタノール 溶液 NIST® SRM® 2896, nominal mass fraction 0.3%
NIST2896
エタノール 溶液
エタノール for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.00980
エタノール
エタノール 溶液 NIST® SRM® 2900, nominal 95.6% by mass
NIST2900
エタノール 溶液
A review of the production of ethanol from softwood
Galbe.M and Zacchi.G
Applied Microbiology and Biotechnology, 59, 618-628 (2002)
Fuel ethanol from cellulosic biomass
Lynd.RL, et al.
Science, 251, 1318-1323 (1991)
Ross B Mounsey et al.
Experimental neurology, 273, 36-44 (2015-08-06)
Parkinson's disease (PD) is a common chronic neurodegenerative disorder, usually of idiopathic origin. Symptoms including tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability are caused by the progressive loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal region of the brain. Symptomatic therapies are
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Gian Marco Leggio et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(8), 2017-2028 (2014-03-04)
Mesolimbic dopamine (DA) controls drug- and alcohol-seeking behavior, but the role of specific DA receptor subtypes is unclear. We tested the hypothesis that D3R gene deletion or the D3R pharmacological blockade inhibits ethanol preference in mice. D3R-deficient mice (D3R(-/-)) and
プロトコル
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber