Merck
E-030
Supelco
エタノール-80
80 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
エタノール 溶液, エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 X 1.2 ML
¥14,900
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 X 1.2 ML
¥14,900
About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
包装
ampule of 10 × 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
80 mg/dL in H2O
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
NIST traceableキットのエタノール標準品であり、エタノール試験法の較正に適しています。これらの認定標準物質は、血中アルコール濃度測定の目的で法医学分析や臨床毒性学において幅広く使用されています。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • プロトン核磁気共鳴(1H NMR)分光法による全血サンプル中のエタノール含有量の分析 [1]
  • 酵素比色法とin-situヘッドスペースガス分離法の組み合わせに基づく全血中のエタノール含有量を直接測定するための紙ベースのバイオセンサーの開発
  • ガスクロマトグラフィーと真空紫外分光法の組み合わせ(GC-VUV)によるウシ血液サンプル中のエタノールおよび他の揮発性有機化合物(VOC)の検出と定量分析
  • 血液サンプル中のエタノールを定量するためのヘッドスペースガスクロマトグラフィー(HS-GC)と水素炎イオン化検出器(FID)の組み合わせに基づく分析法の開発と検証[2]
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
E-030-10X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Alternative determination of blood alcohol concentration by 1H NMR spectroscopy
Zailer E and Diehl BWK
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 119, 59-64 (2016)
Determination of ethanol in blood using headspace gas chromatography with flameionization detector (HS-GC-FID): Validation of a method
Mihretu LD, et al.
Cogent Chemistry , 6, 1760187-1760187 (2020)
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Thiago M Pais et al.
PLoS genetics, 9(6), e1003548-e1003548 (2013-06-12)
The yeast Saccharomyces cerevisiae is able to accumulate ≥17% ethanol (v/v) by fermentation in the absence of cell proliferation. The genetic basis of this unique capacity is unknown. Up to now, all research has focused on tolerance of yeast cell
A Nyéki et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 755(1-2), 73-84 (2001-06-08)
Urinary metabolic ratios of caffeine are used in humans to assess the enzymatic activities of cytochrome P450 isoenzyme 1A2 (CYP1A2), xanthine oxidase (XO) and for phenotyping individuals for the bimodal N-acetyltransferase 2 (NAT2), all of them involved in the activation
資料
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.