アッセイ
≥98%
形状
powder
mp
164-168 °C (lit.)
SMILES記法
[O-]C(=O)c1ccccc1.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc2c(C)cccc2C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
InChI Key
VWTINHYPRWEBQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- シリカ(SiCO)とポリブチレンサクシネート(PBS)に含侵させたステアリン酸亜鉛(ZnSt)とトウガラシオレオレジン(CO)を用いる噛み防止バイオポリマー複合材料の作製。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D5765-BULK:
D5765-VAR:
D5765-5G:
D5765-10G:
D5765-1G:
試験成績書(COA)