安全性情報
187380
Sigma-Aldrich
エチルアルコール ( 変性)
reagent grade
別名:
エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
18 L
¥64,000
¥64,000
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
18 L
¥64,000
About This Item
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
グレード:
denatured
reagent grade
¥64,000
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
グレード
denatured
reagent grade
品質水準
フォーム
liquid
含みます
1% ethyl acetate as denaturant
1% hydrocarbons as denaturant
1% methyl isobutyl ketone as denaturant
5% methanol as denaturant
不純物
≤0.15% water
詳細
変性エチルアルコールは以下の変性剤を含んでいます:
  • 1%酢酸エチル
  • 1%炭化水素
  • 1%メチルイソブチルケトン
  • 5%メタノール
エタノールは、第1級アルコールであり、様々な化合物を合成するための重要な原材料です。これは糖蜜から発酵またはエチレンの水和により合成できます。また、水酸化ナトリウムの存在下でカルボニル化合物の移動水素化時に、水素源および反応媒体として働きます。[1] エタノール/水の燻蒸がディーゼルエンジンの性能に及ぼす影響が研究されています。[2] 変性アルコールを工業用変性アルコールと呼ぶこともあります。[3]
第1級アルコールであるエタノール(変性)はヘアスプレー、消毒剤、化粧品などの成分です。[4] エタノールは糖液発酵またはエチレンの水素化によって合成されます。[5] 一般市販されるのを防止するため変性剤を添加します。[4]
アプリケーション
エチルアルコール(変性エタノール)は、微細構造解析で使用するNitalエッチング液の調製に用いられます。[6]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
187380-4L:
187380-BULK:
187380-18L:
187380-20L:
187380-18L-CS:
187380-200L:
187380-100ML:
187380-1L:
187380-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Voltammetric Analysis on the Formation of Fe (OH)2 and FeCO3, and on the Reactivity of Passivation of Steel in Carbonate Solutions.
Eliyan FF, et al.
Journal of Materials Engineering and Performance, 24(6), 2473-2480 (2015)
Spencer LT, et al.
Tissue processing 6." Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques, Expert Consult: Online and Print, 7: Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques, 107-107 (2013)
Selection of highly effective rectification regimes for ethyl alcohol.
Vyaz'mina NA and Baranov DA.
Chemical and Petroleum Engineering, 42(9), 494-502 (2006)
Surrogate alcohol: what do we know and where do we go?
Lachenmeier DW, et al.
Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 31(10), 1613-1624 (2007)
Sodium hydroxide-catalyzed transfer hydrogenation of carbonyl compounds and nitroarenes using ethanol or isopropanol as both solvent and hydrogen donor.
Wang D, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 400, 14-21 (2015)
質問
  1. What is the concentration of ethyl alcohol?
    1 回答
    1. This product is a denatured ethanol that includes the following additives:
      1% ethyl acetate as denaturant
      1% hydrocarbons as denaturant
      1% methyl isobutyl ketone as a denaturant
      5% methanol as denaturant
      The maximum allowable water content is 0.15%.