Merck
E0753
Supelco
4-エトキシメチレン-2-フェニル-2-オキサゾリン-5-オン
analytical standard, for drug analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,600
5 G
¥37,700
10 G
¥69,300
¥10,600
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,600
5 G
¥37,700
10 G
¥69,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NO3
CAS番号:
分子量:
217.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥10,600
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
94-96 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO\C=C1/N=C(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-15-8-10-12(14)16-11(13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8-
InChI Key
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-エトキシメチレン-2-フェニル-2-オキサゾリン-5-オンは、ハプテン化剤として使用されてきました。これは、ゼブラフィッシュ成体の腸組織に炎症反応を誘発することができるので、クローン病と潰瘍性大腸炎のような、炎症性大腸疾患における2つの形態の遺伝子発現を研究するモデルとして使用することが可能です。[1]
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。更なるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
生物化学的/生理学的作用
オキサゾロン感作剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E0753-1G:
E0753-VAR:
E0753-10G:
E0753-BULK:
E0753-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amalie W Arildsen et al.
Frontiers in immunology, 12, 650621-650621 (2021-04-06)
Epidemiological studies have long reported that perturbations of the childhood microbiome increase the risk of developing allergies, but a causal relationship with atopic dermatitis remains unclear. Here we colonized germ-free mice at birth or at one or eight week-of-age to
Comparison of two chemically-induced colitis-models in adult zebrafish, using optical projection tomography and novel transcriptional markers
Haarder S, et al.
The Open Immunology Journal, 6, 154-154 (2016)
Ann Laigaard et al.
Scientific reports, 10(1), 21204-21204 (2020-12-05)
Atopic dermatitis is a chronic eczema commonly observed among children in Western countries. The gut microbiota is a significant factor in the pathogenesis, and ways to promote intestinal colonizers with anti-inflammatory capabilities are therefore favorable. The present study addressed the
Joanne C Masterson et al.
Gut, 63(1), 43-53 (2012-11-20)
Eosinophilic oesophagitis (EoE) is a chronic inflammatory condition of the oesophagus with limited treatment options. No previous transgenic model has specifically targeted the oesophageal mucosa to induce oesophageal eosinophilia. We developed a mouse model that closely resembles EoE by utilising
Zenghui Lu et al.
The Journal of organic chemistry, 77(21), 9871-9877 (2012-10-11)
A novel palladium-catalyzed approach for the assembly of 3,4,5-trisubstituted oxazolones has been achieved by the coupling of N-alkynyl tert-butyloxycarbamates with aryl halides and related electrophiles, which involves an oxidative addition followed by oxypalladation/reductive elimination. The reaction provides a convenient access