862207
4-エトキシメチレン-2-フェニル-2-オキサゾリン-5-オン
purified by recrystallization
別名:
2-Phenyl-1-4-heteromethylene-5-oxazolone, 2-Phenyl-4-(ethoxymethylene)-2-oxazolinone, 2-Phenyl-4-(ethoxymethylene)oxazolone, 2-Phenyl-4-ethoxymethylene-5-oxazolone, 4-(Ethoxymethylene)-2-phenyl-5(4H)-oxazolone, 4-Ethoxymethylene-2-phenyl oxazolone, 4-Ethoxymethylene-2-phenyl-5-oxazolone, Oxazolone
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
精製方法
recrystallization
mp
94-96 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
ether
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO\C=C1/N=C(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-15-8-10-12(14)16-11(13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8-
InChI Key
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Pyrimidinone derivatives with N-carboxymethylbenzamidine.[2]
- Multi-functionalized 1-azabicycles with acyclic enaminones via formal aza-[3+3] cycloaddition.[3]
適用法令
Jan Code
862207-10G-A:
862207-VAR-A:
862207-BULK-A:
862207-5G-A:
862207-1G-A:
この製品を見ている人はこちらもチェック