Merck
C0400000
D-パントテン酸 ヘミカルシウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(R)-(+)-N-(2,4-ジヒドロキシ-3,3-ジメチル-1-オキソブチル)-β-アラニン ヘミカルシウム塩, D-パントテン酸カルシウム, ビタミンB5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
60 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
60 MG
¥25,400
About This Item
化学式:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
CAS番号:
分子量:
238.27
Beilstein:
3769272
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
calcium pantothenate
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI Key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Calcium pantothenate, the calcium salt of pantothenic acid, is a coenzyme A component that plays an important role in the metabolism of proteins, fats and carbohydrates. It is employed in vitamin supplements for the treatment of acne, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, etc.[1]
アプリケーション
コエンザイムAの生合成における前駆物質です。
Calcium pantothenate may be used as an EP reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by various chromatography[2][3][4] and spectrophotometric[5] techniques.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
物性
遊離酸は不安定で吸湿性があるため、カルシウム塩が用いられています。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
C0400000-60MG:
C0400000:
C0400000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Solvent extraction and anion exchange chromatography for the spectrophotometric determination of calcium pantothenate in pharmaceutical products
Panalaks T and Campbell JA
Analytical Chemistry, 34(1), 64-66 (1962)
Simultaneous estimation of ascorbic acid and calcium pantothenate in: Multivitamin and multimineral tablets by reverse-phase HPLC
Dudhwal R, et al.
Der Pharm Chem, 3, 357-381 (2011)
Vademecum for Vitamin Formulations (2001)
Calcium pantothenate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3, 6881-6882 (2019)
HPLC determination of calcium pantothenate and two preservatives in topical cream
Havlikova L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41(2), 671-675 (2006)