Merck
PHR1036
Supelco
ピリドキシン 塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
3-ヒドロキシ-4,5-ビス (ヒドロキシメチル)-2-ピコリン塩酸塩, PN HCl, アデルミン 塩酸塩, ビタミンB6 塩酸塩, ピリドキソール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
205.64
Beilstein:
3632435
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 458
traceable to Ph. Eur. P4100000
traceable to USP 1587001
APIファミリー
pyridoxine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
214-215 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI Key
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピリドキシン塩酸塩は水溶性ビタミンであり、末梢ニューロパチーおよびイソニアジドを使用する治療に関係する一定の神経系作用を防ぐために広く使用されています。ピリドキシンはヘモグロビン形成に必須であり、また主として炭水化物、脂肪およびアミノ酸の代謝に関与します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
ピリドキシン塩酸塩は、医薬製剤中の分析物を逆相高速液体クロマトグラフィーおよび分光光度法により測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO/IEC 17034ISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。本CRMの使用に関する全ての情報は、分析証明書で確認できます。
脚注
本物質の分析証明書の例をご覧になるには、以下の枠にLRAB3720と入力してください。これは証明書の例であり、お客様の受け取るロットではありません。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1036-500MG-PW:
PHR1036-500MG-BULK:
PHR1036-500MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development and validation of RP-HPLC method for simultaneous determination of pyridoxine hydrochloride, isoniazid, pyrazinamide and rifampicin in pharmaceutical formulation
Dhal KS and Sharma R
Chem. Anal. (Warsaw), 54(6), 1487-1487 (2009)
Simultaneous derivative spectrophotometric analysis of doxylamine succinate, pyridoxine hydrochloride and folic acid in combined dosage forms
Pathak A and Rajput JS
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(4), 513-513 (2008)
Manfred Eggersdorfer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(52), 12960-12990 (2012-12-05)
The discovery of vitamins as essential factors in the diet was a scientific breakthrough that changed the world. Diseases such as scurvy, rickets, beriberi, and pellagra were recognized to be curable with an adequate diet. These diseases had been prevalent
Vijay P Singh et al.
The Journal of organic chemistry, 78(4), 1478-1487 (2013-01-16)
Vitamin B6 is involved in a variety of enzymatic transformations. Some recent findings also indicate an antioxidant role of the vitamin in biological systems. We set out to turn pyridoxine (1a) into a catalytic chain-breaking and hydroperoxide-decomposing antioxidant by replacing
Barbara Plecko et al.
Neurology, 82(16), 1425-1433 (2014-03-25)
To determine whether patients with pyridoxine-responsive seizures but normal biomarkers for antiquitin deficiency and normal sequencing of the ALDH7A1 gene may have PNPO mutations. We sequenced the PNPO gene in 31 patients who fulfilled the above-mentioned criteria. We were able
資料
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
プロトコル
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard