Merck
Y0002101
D-パントテン酸 ヘミカルシウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(R)-(+)-N-(2,4-ジヒドロキシ-3,3-ジメチル-1-オキソブチル)-β-アラニン ヘミカルシウム塩, D-パントテン酸カルシウム, ビタミンB5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,800
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,800
About This Item
化学式:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
CAS番号:
分子量:
238.27
Beilstein:
3769272
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
calcium pantothenate
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI Key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
コエンザイムAの生合成における前駆物質です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
物性
遊離酸は不安定で吸湿性があるため、カルシウム塩が用いられています。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0002101:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)