Merck
C8731
Sigma-Aldrich
Calcium pantothenate
meets USP testing specifications, monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
別名:
D-パントテン酸 ヘミカルシウム塩, (R)-(+)-N-(2,4-ジヒドロキシ-3,3-ジメチル-1-オキソブチル)-β-アラニン ヘミカルシウム塩, D-パントテン酸カルシウム, ビタミンB5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
CAS番号:
分子量:
238.27
Beilstein:
3769272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058012
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
形状
crystalline
powder
分子量
monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
white
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI Key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビタミンB5(またはパントテン酸)は、エタノールおよび水に可溶性の粘性のオイルです。ビタミンB5は植物および微生物により産生されます。d-(+)パントテン酸は、自然に生じるパントテン酸の形態であり、生物学的活性を示します。
アプリケーション
パントテン酸カルシウムは、次の用途で使用されています。
  • 合成培地に使用するビタミン溶液の成分として
  • ICS培地ミックスに使用するビタミンミックスの成分として
  • Drosophilaを使用した金属枯渇研究に用いる既知組成飼料の成分として
  • 非アルコール性脂肪性肝炎マウスモデルを使用してコエンザイムAの代謝を研究するためのサプリメントとして
コエンザイムAの生合成における前駆物質です。
生物化学的/生理学的作用
一般に、パンテノールのカルシウム塩は医薬品に使用されます。パントテン酸塩はコエンザイムAの成分で、コエンザイムAの合成に有用です。パントテン酸はヘム、コレステロールおよび脂肪酸の合成にも関与します。ビタミンB5はあらゆる食品に含まれることから、ビタミンB5欠乏は多くは観察されません。
物性
遊離酸は不安定で吸湿性があるため、カルシウム塩が用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8731-BULK:
2503072:
C8731-25G:
2540057:
C8731-100G:
C8731-1KG:
C8731-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Nohr D and Biesalski HK
Reference Module in Life Sciences (2016)
Vitamin B5 and N-acetylcysteine in nonalcoholic steatohepatitis: a preclinical study in a dietary mouse model
Machado MV, et al.
Digestive Diseases and Sciences, 61(1) (2016)
Salway JG
Medical Biochemistry (2011)
Long-term in vitro Culture of Cryptosporidium parvum
Yarlett N and Morada M
Bio-protocol, 8(15) (2018)
Rice vitamins
Ghosh S, et al.
Rice (New York, N.Y.) (2019)