PHR1465
D-(−)-パントラクトン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(R)-(−)-α-ヒドロキシ-β,β-ジメチル-γ-ブチロラクトン, (R)-(−)-β,β-ジメチル-α-ヒドロキシ-γ-ブチロラクトン, (R)-(−)-パントラクトン, パントイン酸γ-ラクトン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1494807
APIファミリー
pantolactone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp
91 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1465-500MG-PW:
PHR1465-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック