Merck
BP903
リン酸オセルタミビル
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(3R,4R,5S)-4-アセトアミド-5-アミノ-3-(1-エチルプロポキシ)-1-シクロヘキセン-1-カルボン酸エチルエステル リン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28N2O4 ·H3PO4
CAS番号:
分子量:
410.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oseltamivir
フォーム
crystalline powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(O)(O)=O.CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1
InChI
1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
InChI Key
PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Oseltamivir phosphate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Paediatric Oseltamivir Oral Solution
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP903:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    Lvjie Xu et al.
    Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 16-16 (2020-03-03)
    Influenza A virus (IAV) is a threat to public health due to its high mutation rate and resistance to existing drugs. In this investigation, 15 targets selected from an influenza virus-host interaction network were successfully constructed as a multitarget virtual