アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
溶解性
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
InChI Key
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
遺伝子情報
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
R9644-VAR:
R9644-50MG:
R9644-10MG:
R9644-50MG-PW:
R9644-10MG-PW:
R9644-BULK:
試験成績書(COA)