Merck
BP1031
2,6-ジイソプロピルフェノール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2,6-ビス(イソプロピル)フェノール, 2,6-ビス(1-メチルエチル)フェノール, プロポフォール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥34,800
¥34,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥34,800
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
178.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
5.6 mmHg ( 100 °C)
APIファミリー
propofol
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
InChI Key
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Propofol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Propofol Injection
  • 包装
    Unit quantity: 1 mL. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    10 - Combustible liquids
    WGK
    WGK 3
    引火点(°F)
    235.4 °F - closed cup
    引火点(℃)
    113 °C - closed cup
    適用法令
    消防法
    第4類:引火性液体
    第三石油類
    危険等級III
    非水溶性液体
    Jan Code
    BP1031:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Furong Song et al.
    International journal of molecular medicine, 46(3), 1135-1145 (2020-07-25)
    Propofol is a commonly used drug for the induction and maintenance of anesthesia. Previous studies have reported that propofol is involved in the progression of numerous human cancer types, including hepatocellular carcinoma (HCC). However, the underlying molecular mechanisms in HCC