certified reference material
TraceCERT®
品質水準
APIファミリー
propofol, propofol
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C1=C(OC(C)C)C=CC=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-9(2)11-7-5-6-8-12(11)13-10(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI Key
KPXDDAHZRPCKJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9062-BULK:
PHR9062-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ