Merck
BP1032
2,6-ジイソプロピル-1,4-ベンゾキノン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2,6-Diisopropyl-1,4-benzoquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.05 ML
¥34,400
¥34,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.05 ML
¥34,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O2
CAS番号:
分子量:
192.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
propofol, propofol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C(=CC(=O)C=C1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,1-4H3
InChI Key
DDXYWFGBQZICBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Propofol impurity J BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Propofol Injection
  • 包装
    Unit quantity: 0.05 mL. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Skull and crossbones
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)