Merck
B1170000
ブスルファン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ジメタンスルホン酸1,4-ブタンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO2O(CH2)4OSO2CH3
CAS番号:
分子量:
246.30
Beilstein:
1791786
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
busulfan
メーカー/製品名
EDQM
mp
114-117 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Busulfan EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1170000-50MG:
B1170000:
B1170000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Arnon Nagler et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(28), 3549-3556 (2013-08-28)
Cyclophosphamide (Cy) combined with total-body irradiation (TBI) or with busulfan (Bu) are currently the most common myeloablative regimens used in allogeneic stem-cell transplantation (alloSCT) in adults with acute myelogenous leukemia (AML). Intravenous (IV) Bu has more predictable bioavailability and a
Edward A Copelan et al.
Blood, 122(24), 3863-3870 (2013-09-26)
Cyclophosphamide combined with total body irradiation (Cy/TBI) or busulfan (BuCy) are the most widely used myeloablative conditioning regimens for allotransplants. Recent data regarding their comparative effectiveness are lacking. We analyzed data from the Center for International Blood and Marrow Transplant
Christopher Bredeson et al.
Blood, 122(24), 3871-3878 (2013-10-02)
We conducted a prospective cohort study testing the noninferiority of survival of ablative intravenous busulfan (IV-BU) vs ablative total body irradiation (TBI)-based regimens in myeloid malignancies. A total of 1483 patients undergoing transplantation for myeloid malignancies (IV-BU, N = 1025;
Je-Hwan Lee et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(6), 701-709 (2012-11-07)
We conducted a phase III randomized clinical trial to compare two myeloablative conditioning regimens for allogeneic hematopoietic cell transplantation (HCT) in patients with leukemia and myelodysplastic syndrome. After randomization, 64 patients received busulfan (3.2 mg/kg per day × 4 days)
M Hassan
Medical oncology (Northwood, London, England), 16(3), 166-176 (1999-10-19)
High-dose busulfan is an important component in many conditioning protocols for hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) or bone marrow transplantation (BMT) in both adults and children. During the past 12y several studies have reported the wide inter-individual variability in busulfan
質問
  1. What's the pack size for this product?
    1 回答
    1. Each vial contains 50 mg.