スキップする
M2011
メルファラン
powder
別名:
4-[ビス(2-クロロエチル)アミノ]-L-フェニルアラニン, L-PAM, L-フェニルアラニン マスタード
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H18Cl2N2O2
CAS番号:
分子量:
305.20
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-726-3
Beilstein/REAXYS Number:
2816456
MDL number:
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
color
white
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(O)=O
InChI
1S/C13H18Cl2N2O2/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI key
SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
General description
またメルファランはアルキル化剤であるL-フェニルアラニンマスタードとしても知られています。 化学療法剤として機能するナイトロジェンマスタードの薬物クラスに属します。
Application
メルファランはHDAC阻害剤JNJ-26481585と併用する医薬品として、多発性骨髄腫(MM)細胞株および乳癌細胞株において化学療法剤として使用されています。
Biochem/physiol Actions
メルファランは抗腫瘍剤です。
ラットでは分離肺灌流(ILP)において、メルファランは肉腫の肺転移に有効な治療薬として機能します。5′-GGC配列の二官能性アルキル化によって、DNA鎖内で架橋を形成させます。 メルファランは骨髄抑制剤としても機能し、多発性骨髄腫および卵巣癌の治療に関与できる可能性があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Y0001158BP391359807
vibrant-m
Y0001158
Melphalan hydrochloride
メルファラン British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP391
メルファラン
Z-Phe-OH 99%
Sigma-Aldrich
359807
Z-Phe-OH
description
powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
99%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under メルファラン
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
M2011-1G:4.548173381008E12 + M2011-250MG:4.548173381015E12 + M2011-100MG:4.548173380995E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)