Merck
99408
Supelco
Chloride ionophore I - cocktail A
Selectophore
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.1 ML
¥41,600
¥41,600
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.1 ML
¥41,600
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
¥41,600
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
製品種目
Selectophore
品質水準
フォーム
liquid
組成
Chloride ionophore, 5.0 wt. %
1-Decanol, 4.0 wt. %
2-Nitrophenyl octyl ether, 90.0 wt. %
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 1.0 wt. %
関連するカテゴリー
詳細
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
Selected application examples
包装
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
99408-0.1ML-F:
99408-BULK-F:
99408-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lourdes Rubio et al.
Frontiers in plant science, 11, 955-955 (2020-07-17)
The concentration of CO2 in the atmosphere has increased over the past 200 years and is expected to continue rising in the next 50 years at a rate of 3 ppm·year-1. This increase has led to a decrease in seawater