Merck
60397
Supelco
カリウムイオノフォアIII
for ion-selective electrodes, Selectophore, function tested
別名:
2-ドデシル-2-メチル-1,3-プロパンジイルビス[N-[5′-ニトロ(ベンゾ-15-クラウン-5)-4′-yl]カルバミン酸], BME 44
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥54,000
100 MG
¥182,000
¥54,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥54,000
100 MG
¥182,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H70N4O18
CAS番号:
分子量:
967.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥54,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
品質
function tested
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC(C)(COC(=O)Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O)COC(=O)Nc3cc4OCCOCCOCCOCCOc4cc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C46H70N4O18/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-46(2,34-67-44(51)47-36-30-40-42(32-38(36)49(53)54)65-28-24-61-20-16-57-14-18-59-22-26-63-40)35-68-45(52)48-37-31-41-43(33-39(37)50(55)56)66-29-25-62-21-17-58-15-19-60-23-27-64-41/h30-33H,3-29,34-35H2,1-2H3,(H,47,51)(H,48,52)
InChI Key
ATWXVVNLVXXTQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
アプリケーションの一部
カリウムイオノフォアIIIは、食品分析用の電位差測定式味覚センサーに用いられる電位差センサーの一部として、イオン選択性ポリ(塩化ビニル)(PVC)膜の製造に使用されることがあります。[1]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
特に体液中のK+分析用の高分子溶媒膜電極に用いられるイオノフォアです[2]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
60397-100MG:
60397-25MG:
60397-VAR:
60397-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Application of a potentiometric electronic tongue as a classification tool in food analysis.
Gallardo J, et al.
Talanta, 66(5), 1303-1309 (2005)
E. Lindner et al.
Mikrochimica Acta, 157-157 (1990)
Dennis Kolosov et al.
Journal of insect physiology, 109, 55-68 (2018-06-18)
Classical studies have described in detail the complex and regionalized morphology of the Malpighian tubule (MT) in larval Lepidoptera. Recent studies revealed unusual aspects of ion transport in the Malpighian tubules of the larva of the cabbage looper, Trichoplusia ni.
Sanggil Han et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(48), e2004790-e2004790 (2020-10-30)
Transistor-based ion sensors have evolved significantly, but the best-performing ones rely on a liquid electrolyte as an internal ion reservoir between the ion-selective membrane and the channel. This liquid reservoir makes sensor miniaturization difficult and leads to devices that are