Merck
07295
Supelco
硝酸イオノフォアVI
for ion-selective electrodes, Selectophore, function tested
別名:
9-ヘキサデシル-1,7,11,17-テトラオキサ-2,6,12,16-テトラアザシクロイコサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥28,200
100 MG
¥165,000
500 MG
¥576,000
¥28,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥28,200
100 MG
¥165,000
500 MG
¥576,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H60N4O4
CAS番号:
分子量:
516.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥28,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
品質
function tested
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC1CONCCCNOCCCONCCCNOC1
InChI
1S/C28H60N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-28-26-35-31-22-16-20-29-33-24-18-25-34-30-21-17-23-32-36-27-28/h28-32H,2-27H2,1H3
InChI Key
NQESDIIOYWZCLK-UHFFFAOYSA-N
詳細
硝酸オンラインモニター用新規イオノホアは、既存のどの硝酸イオノホアよりも優れた特性を備えています。
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
イオン選択性:logKpot(NO3/NO2):-1.2, logKpot(NO3/Cl):-2.5, logKpot(NO3/Br):-1.1, logKpot(NO3/HCO3):-3.2, logKpot(NO3/HPO4):-4.4, logKpot(NO3/SO4):-4.5
検出限界:<200μg NO3-/L
硝酸イオノフォアVIは、土壌中の硝酸塩の測定のための、高感度ピエゾ抵抗効果酸化シリコンカンチレバーを使用する塩化ポリビニル/セバシン酸ジオクチル(PVC/DOS)マトリックスに使用できます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
構成
推奨される膜組成
5.2%(wt) 硝酸イオノフォアVI (07295)
47.1%(wt) フタル酸ジブチル (80100)
0.6%(wt) 塩化テトラオクチルアンモニウム (87991)
47.1%(wt) ポリ(塩化ビニル) 高分子量 (81392)
物性
親油性:log P = 8.3
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
07295-500MG:
07295-100MG:
07295-10MG:
07295-VAR:
07295-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ayokunle O Olanrewaju et al.
ACS sensors, 5(4), 952-959 (2020-04-07)
Poor adherence to pre-exposure prophylaxis (PrEP) and antiretroviral therapy (ART) can lead to human immunodeficiency virus (HIV) acquisition and emergence of drug-resistant infections, respectively. Measurement of antiviral drug levels provides objective adherence information that may help prevent adverse health outcomes.
Ayokunle O Olanrewaju et al.
ACS sensors, 5(4), 952-959 (2020-04-07)
Poor adherence to pre-exposure prophylaxis (PrEP) and antiretroviral therapy (ART) can lead to human immunodeficiency virus (HIV) acquisition and emergence of drug-resistant infections, respectively. Measurement of antiviral drug levels provides objective adherence information that may help prevent adverse health outcomes.
David M Fialho et al.
Chemical reviews, 120(11), 4806-4830 (2020-05-19)
The origin of nucleotides is a major question in origins-of-life research. Given the central importance of RNA in biology and the influential RNA World hypothesis, a great deal of this research has focused on finding possible prebiotic syntheses of the