21193
Calcium ionophore II
Selectophore™, function tested
別名:
N,N,N',N'-テトラ[シクロヘキシル]ジグリコール酸 ジアミド, N,N,N',N'-テトラシクロヘキシル-3-オキサペンタンジアミド
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore™
フォーム
solid
品質
function tested
SMILES記法
O=C(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H48N2O3/c31-27(29(23-13-5-1-6-14-23)24-15-7-2-8-16-24)21-33-22-28(32)30(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h23-26H,1-22H2
InChI Key
URAUKAJXWWFQSU-UHFFFAOYSA-N
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21193-VAR-F:
21193-BULK-F:
21193-50MG-F:
21193-250MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)