Merck
24901
Supelco
Chloride ionophore II
Selectophore, function tested
別名:
4,5-Dimethyl-3,6-dioctyloxy-o-phenylene-bis(mercurytrifluoroacetate), ETH 9009
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥41,300
¥41,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥41,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H40F6Hg2O6
CAS番号:
分子量:
987.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥41,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
フォーム
powder
品質
function tested
mp
177-179 °C
SMILES記法
CCCCCCCCOc1c(C)c(C)c(OCCCCCCCC)c([Hg]OC(=O)C(F)(F)F)c1[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H40O2.2C2HF3O2.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-19-25-23-17-18-24(22(4)21(23)3)26-20-16-14-12-10-8-6-2;2*3-2(4,5)1(6)7;;/h5-16,19-20H2,1-4H3;2*(H,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
InChI Key
UMYVIFNPTFWRLT-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
Selected application examples
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Ionophore employed in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Cl- activity[1]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24901-BULK:
24901-25MG:4548173124537
24901-250MG:4548173124520
24901-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Investigation of chloride sensitive ISFETs with different membrane compositions suitable for medical applications.
Bratov, Andrey, Natalia Abramova, and Carlos Domi'nguez.
Analytica Chimica Acta, 514, 99-106 (2004)
M. Rothmaier et al.
Analytica Chimica Acta, 271, 135-135 (1993)
S A Baechler et al.
Nature communications, 10(1), 83-83 (2019-01-10)
Mitochondrial topoisomerase IB (TOP1MT) is a nuclear-encoded topoisomerase, exclusively localized to mitochondria, which resolves topological stress generated during mtDNA replication and transcription. Here, we report that TOP1MT is overexpressed in cancer tissues and demonstrate that TOP1MT deficiency attenuates tumor growth